Learn More
Bohlender™ P-MRK Clamp Rings
Suitable for use with P-MRK Magnetic Stirrer Heads.
Marque: Bohlender™ C927-01
63.34 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Manufactured from a PTFE-PEEK compound
- For use with P-MRK stirrer heads of various sizes
- FDA conformity
- Provided in packs of 3
Spécification
Clamp Ring | |
PTFE-PEEK Compound | |
Heads with ground joint NS 29/32 for shaft O.D. 8 mm | |
White |