Learn More
Plas Labs™ X100 INDICATEUR PRESENCE OXYGENE Bandelettes saturées de Resazurine en solution.
Marque: Plas Labs™ 800INDICATOR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Oxygen Indicator |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Plas Labs™ X100 INDICATEUR PRESENCE OXYGENE Bandelettes saturées de Resazurine en solution. > Product Type: Oxygen Indicator
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu