Learn More
Thermo Scientific™ Kit TST-RPLA Oxoid™
Le kit TST-RPLA Oxoid détecte la toxine staphylococcique du syndrome de choc toxique (SCT) par agglutination passive inversée au latex.
Marque: Thermo Scientific™ TD0940A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit TST-RPLA Oxoid détecte la toxine staphylococcique du syndrome de choc toxique (TST) par agglutination au latex passive inversée.
Spécification
Staphylococcus | |
Kit TST-RPLA | |
20 tests/kit |
2°C à 8°C | |
Agglutination au latex passive inverse | |
Toxine du syndrome de choc toxique staphylococcique (TST) |