Learn More
Thermo Scientific™ Disques de sensibilité aux antimicrobiens Oxoid™ Chloramphénicol
Déterminez la sensibilité des micro-organismes à l’aide des méthodes AST manuelles dont une gamme complète de disques de test de sensibilité antimicrobienne, faciles à utiliser et de qualité supérieure.
Marque: Thermo Scientific™ CT0014B
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité antimicrobienne au chloramphénicol Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
Les cartouches à ressorts incassables, le marquage facile à lire et les indicateurs de fin de cartouche en simplifient l’utilisation.La diffusionen r disques non seulement classe les organismes en catégories (résistant, intermédiaire, sensible) en fonction des résultats quantitatifs, mais fournit également une indication visuelle des éléments suivants :
- Niveau d’inoculum
- Présence de contamination
- Présence de mutants résistants
- Activité bêta-lactamase
- Antagonisme et synergie entre les antibiotiques
Les produits ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic afin d’offrir une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin .
Spécification
Chloramphénicol | |
Disques de sensibilité aux antimicrobiens au chloramphénicol Oxoid | |
Antimicrobial Susceptibility Discs | |
5 cartouches /bte. | |
50 disques / cartouche |
50μ g | |
C | |
Antimicrobial Susceptibility | |
50 disques / cartouche |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.