Learn More
OXA1L Mouse anti-Human, Clone: 4A2D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66128-1-IG-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16837725
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
OXA1L is required for the insertion of integral membrane proteins into the mitochondrial inner membrane. It is essential for the activity and assembly of cytochrome oxidase and is required for the correct biogenesis of ATP synthase and complex I in mitochondria.
Spécification
Spécification
OXA1L
Monoclonal
0.82 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q15070
OXA1L
OXA1L Fusion Protein Ag13819
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
4A2D9
Unconjugated
OXA1L
Hsa, OXA1 like protein, OXA1Hs, OXA1L
Mouse
Protein G
RUO
5018
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales