Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1A et sur multigel A2-OK
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes.
Marque: Thermo Scientific™ B1A-10
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A et sur gels multiples 2-OK. Cet assortiment de peignes monoblocs robustes est à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast B1A et sur gels multiples A2-OK.
Informations de commande :
Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. : XCM). Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
Spécification
Système d’électrophorèse sur mini gel EasyCast B1A et système d’électrophorèse multigel A2-OK Owl™ | |
Owl™, EasyCast™ | |
10 |
Mini | |
Peigne | |
1.0/1.5 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.