Learn More
Thermo Scientific™ Peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1A et sur multigel A2-OK
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce à cet assortiment de peignes monoblocs robustes.
Marque:  Thermo Scientific™ B1A-6
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11912955
  • 77.20€ / 1 pièce
En stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Éliminez la contrainte de l’assemblage des peignes grâce aux peignes pour systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1A et sur gels multiples 2-OK. Cet assortiment de peignes monoblocs robustes est à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse sur minigel EasyCast B1A et sur gels multiples A2-OK.
Informations de commande :
Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. : XCM). Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse sur mini gel EasyCast B1A et système d’électrophorèse multigel A2-OK Owl™
Owl™, EasyCast™
6
Mini
Peigne
1,0/1,5 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales