Learn More
ORM2, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marque:  Abnova H00005005-B01P.50ug
Code produit. 16182235
  • 335.00€ / 50µg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Sequence: MALSWVLTVLSLLPLLEAQIPLCANLVPVPITNATLDRITGKWFYIASAFRNEEYNKSVQEIQATFFYFTPNKTEDTIFLREYQTRQNQCFYNSSYLNVQRENGTVSRYEGGREHVAHLLFLRDTKTLMFGSYLDDEKNWGLSFYADKPETTKEQLGEFYEALDCLCIPRSDVMYTDWKKDKCEPLEKQHEKERKQEEGES
Spécification
Spécification
ORM2
Polyclonal
In 1x PBS, pH 7.4
NM_000608
ORM2
ORM2 (NP_000599.1, 1 a.a. ∼ 201 a.a) full-length human protein.
RUO
5005
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Purified
Western Blot
Unconjugated
orosomucoid 2
AGP-B/AGP-B'/AGP2