Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Orion™ Sure-Flow modèle 91-72
L’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion Sure-Flow modèle 91-72 est une électrode combinée à corps en verre résistant aux produits chimiques pour des mesures sans colmatage des sols, boues et matières colloïdes et visqueuses.
Marque:  Thermo Scientific™ 9172BNWP
262.56 EUR valable jusqu'au 2025-10-26
Utilisez le code promo "24136" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10324811
  • 276.38€ / 1 pièce
Focus sur les essais agro-scientifiques
Utilisez le code promo 24136 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Électrode combinée à corps en verre résistant aux produits chimiques pour des mesures sans colmatage des sols, boues et matières colloïdes et visqueuses.
Orion™ Single Junction Electrodes provide a reliable option for routine pH measurement. These silver chloride electrodes are available in a variety of styles and provide accurate measurements of typical samples.
Solutions required 
Electrode fill solution
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
910001      pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
910168     pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
910104     pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
910105     pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
910686     pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910107     pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL 
910918     pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910110     pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
910112     pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
910199     Standard All-in-One pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each, pH
                 electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
900020     Cleaning solution A and C, 30 ml each. B and D, 60 ml each
Items included with
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution 60mL 1 bottle
Warranty period
12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Modèle 9172BNWP - Jonction Sure-Flow
SureFlow
Corps en verre
Électrode pH
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.