Learn More
Orexin receptor 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 18370-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16838444
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The protein encoded by this gene is a G-protein coupled receptor involved in the regulation of feeding behavior. The encoded protein selectively binds the hypothalamic neuropeptide orexin A. A related gene (HCRTR2) encodes a G-protein coupled receptor that binds orexin A and orexin B.
Spécification
Spécification
Orexin receptor 1
Polyclonal
Unconjugated
HCRTR1
HCRTR1, hypocretin (orexin) receptor 1, Hypocretin receptor type 1, Orexin receptor 1, Orexin receptor type 1, Ox 1 R, Ox1 R, OX1R
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
230777, 25593, 3061
-20°C
Liquid
Western Blot, Flow Cytometry
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43613, P56718, P58307
Hcrtr1
Orexin receptor 1 Fusion Protein Ag12269
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human