Learn More
ORC2L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 12739-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16810624
  • 136.48CHF / 20µL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The protein encoded by this gene belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins some of which have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. Annexin 5 is a phospholipase A2 and protein kinase C inhibitory protein with calcium channel activity and a potential role in cellular signal transduction, inflammation, growth and differentiation. Annexin 5 has also been described as placental anticoagulant protein I, vascular anticoagulant-alpha, endonexin II, lipocortin V, placental protein 4 and anchorin CII. The gene spans 29 kb containing 13 exons, and encodes a single transcript of approximately 1.6 kb and a protein product with a molecular weight of about 35 kDa.
Specifica
Specifica
ORC2L
Polyclonal
Unconjugated
ORC2
ORC2, ORC2L
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
18393, 301430, 4999
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13416, Q60862, Q75PQ8
Orc2
ORC2L Fusion Protein Ag3635
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato