Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires OPTIMA™ 35 MS pour GC
Présente un bleeding ultra-faible avec une stabilité à haute température. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS pour GC sont des colonnes en phase silarylène réticulé chimiquement, avec une sélectivité unique dans la région polaire moyenne et une excellente désactivation de la surface de la tubulure.
Marque: Macherey-Nagel™ 726157.30
Description
Colonne capillaire GC conditionnée en phase silarylène réticulé chimiquement, avec sélectivité selon 35 % phényl / 65 % méthyl-polysiloxane. Il s’agit une phase polaire moyenne avec un bleeding très faible et une excellente désactivation. Sélectivité unique dans la région polaire moyenne.
- Spectre de sélectivité accru et compatible avec les détecteurs à piège ionique
- Aucun groupe CN dans le polymère, il n’y a donc aucune limite pour l’utilisation de détecteurs ECD et NPD
- Stabilité de température jusqu’à 370°C pour une durée de vie plus longue de la colonne et des temps de rétention plus courts
- Excellente désactivation de la surface de la tubulure pour une quantification fiable des échantillons, même aux niveaux ultra-traces
- Bleeding le plus faible de la colonne pour une contamination réduite et une meilleure détectabilité des solutés
- Phases similaires : DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Spécification
Pour les opérations isothermes :360°C, isotherme court dans le programme de température :370°C | |
Recommandé pour les détecteurs à piège ionique | |
0,32 mm | |
G42 | |
0,25 μm | |
1/boîte |
0,5 mm | |
Colonne capillaire GC | |
Optima™ 35 MS | |
Analyse des PCB, Analyses d’ultra-traces, Méthodes EPA, Analyse des pesticides, PCB, Analyse des aliments et médicaments | |
30 m |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.