Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes à verres transparents OP-TEMA
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Sécurité et protection pratique supplémentaires dans votre environnement de travail actif.
- Protection à prix abordable pour une valeur maximale.
- Verres de pleine vue légère.
- Barre frontale moulée intégrée.
- Pont de nez souple et réglable.
- Longueur des branches et angle des verres réglables.
- Verres en polycarbonate résistants à l’abrasion.
- Dispositif de retenue Flexicord réglable et à rupture.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC0723, Numéro d’attestation CE EC0723 |
Revêtement de la lentille | Résistantes aux chocs, Antirayures, Antirayures, Anti-UV |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Industries de l’administration, de l’agriculture, de l’automobile, du bâtiment, de la construction, de l’énergie, de l’électricité, du laboratoire, de la logistique, de la maintenance, du médical, du pharmaceutique, du transport et des services publics |
Couleur de la monture | Bleu |
Nb par paquet | 1paire |
Poids (métrique) | 30 g |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Nylon |
Protection UV | UV400 |