Learn More
Sartorius™ Kit de poids à ligne d’épreuve OIML de classe F1 avec certificat DAkkS
Inclut les mêmes caractéristiques et propriétés que les poids individuels de cette série, ainsi que les erreurs maximales autorisées correspondantes. Le kit de poids à ligne d’épreuve Sartorius™ OIML de classe F1 avec certificat DAkkS est fourni avec des gants, des pinces et des brosses dans un boîtier en plastique de haute qualité
Marque: Sartorius™ YCS31-653-AC-02
3180.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Valeurs de 1 à 5 mg :
Poids foliaires en aluminium avec une densité de 2 650 kg/m3
Valeurs de 10à 500 mg :
Construction en argent nickel avec une densité de 8 600 kg/m3
Valeurs de 1 g et plus :
Poids à gorge de préhension de construction spéciale polie en acier inox avec une densité de 7 950 kg/m3
- Fortement résistant à la corrosion
- Non magnétisable
- Tolérances conformes à OIML R111-1
- Comprend un boîtier de transport en plastique robuste
- Certifié DAkkS
Spécification
Kit de poids à ligne d’épreuve | |
OIML Classe F1 | |
1 g à 5 kg |
Étalonnage DAkkS | |
Acier inox spécial |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.