Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 ECO-Shape Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marque: Kern Sohn 326-07A
Description
- ECO-shape
- Polished stainless steel
Spécification
F1 | |
Acier inoxydable | |
100 g | |
± 0.5 mg |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.