Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 ECO-Shape Test Weight
Single test weight constructed of stainless steel.
Marque:  Kern Sohn 326-13A
Encompass_Preferred
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17312083
  • 346.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-05-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • ECO-shape
  • Polished stainless steel
Spécification
Spécification
F1
Acier inoxydable
5 kg
± 25 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.