Learn More
Masterflex™ Connecteur de tubulure droit en nylon
Marque:  Masterflex™ 30612-10
Code produit. 12314618
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Une étanchéité garantie en permanence grâce aux raccords Masterflex
  • Conçus selon des tolérances strictes, ces raccords s’adaptent parfaitement à votre tubulure pour assurer un débit régulier et un positionnement optimal
  • Les raccords sont disponibles en quatre matériaux différents et par paquets de 10
  • Polyéthylène haute densité (PEHD) : très bonne résistance chimique
  • Plage de températures : -53 à 65 °C
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène seulement
  • Nylon : bonne résistance chimique
  • Plage de températures : -46 à 121 °C
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène seulement
  • Polypropylène : très bonne résistance chimique
  • Plage de températures : 0 à 135 °C
  • Stérilisation à l’oxyde d’éthylène ou en autoclave
  • Kynar™ : excellente résistance chimique
  • Plage de températures : -62 à 129 °C.Conçus selon des tolérances strictes
  • Fabriqués à partir de matériaux vierges
Spécification
Spécification
14,6 mm
14,6mm
121°C
Nylon
-46°C
Connecteur de tubulure droit