Learn More
Masterflex™ Raccord union cannelé droit en nylon
25.85€ - 34.50€
Spécification
Matériau Nylon
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Type de produit Raccord union cannelé droit
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec Prix Quantité et disponibilité  
12344618
Afficher les documents
Masterflex™
30612-22
12,7mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12364618
Afficher les documents
Masterflex™
30612-30
19,05mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12374618
Afficher les documents
Masterflex™
30612-34
25,4mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12334618
Afficher les documents
Masterflex™
30612-18
9,52mm Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Spécification
Spécification
Nylon
10/boîte
Raccord union cannelé droit
-46°C
121°C