Learn More
Masterflex™ Adaptateurs cannelés de tuyau NPT femelle en nylon
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque: Masterflex™ 31500-40
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure souple.
- Adapté aux applications à basse pression (généralement inférieure à 30 psi).
Spécification
Connexion tuyau x NPT(F) | |
Oxyde d’éthylène | |
Adaptateurs de tuyau femelles NPT barbés, en nylon, 1/8 in NTP x 1/8 in de D.I., 1/16 in, 1-1/32 in, 5/8 in |
Nylon | |
16 mm |