Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Broth (Dehydrated)
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with this nutritious medium.
185.00€
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Bouillon
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10137812
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
CM0001B
500 g
185.00€
500g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Cultivate fastidious pathogens and other microorganisms with nutritious Thermo Scientific™ Oxoid™ Nutrient Broth (Dehydrated). This general purpose medium contains beef extracts combined with peptone, glucose, yeast extracts and sodium chloride to provide the nitrogen compounds, carbon, vitamins and some trace ingredients necessary for the growth of bacteria.
A general purpose fluid medium for the cultivation of microorganisms not exacting in their nutritional requirements.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand
Spécification
Spécification
Poudre
Bouillon
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Laboratory Use Only