Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque traitée au Nunclon Delta à fond plat à 96 puits Nunc™ Edge™
GREENER_CHOICE
La plaque Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 offre une solution efficace pour empêcher l’évaporation et par conséquent les risques associés à l’effet de bord.
Marque:  Thermo Scientific™ 167542
173.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24071" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15543115
  • 467.00€ / 160 pièces
Promotion de la biologie cellulaire
Utilisez le code promo 24071 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Minimisez l’évaporation des plaques ainsi que les risques associés à l’effet de bord en utilisant la plaque de conception unique Thermo Scientific™ Nunc™ Edge 2.0 au lieu de votre plaque 96 puits standard. Lorsqu’elle est remplie d’eau stérile ou de milieu, la rainure qui entoure la plaque agit comme un tampon d’évaporation pendant de longues périodes d’incubation. Des cellules homogènes et viables sont ainsi créées sur l’ensemble de la plaque 96 puits, ce qui améliore à son tour la productivité en matière de tests cellulaires. La possibilité d’utiliser l’ensemble des 96 puits permet aux chercheurs de planifier les expériences plus efficacement, ce qui se traduit par une diminution potentielle des coûts et des pertes de produit associées.
Caractéristiques
  • La plaque Edge 2.0 est une solution efficace et économique pour empêcher l’évaporation et par conséquent les risques associés à l’effet de bord.
  • La rainure intégrée environnante est divisée en 4 réservoirs sectionnels, chacun pouvant être rempli d’eau stérile de 1,7 à 2,0 ml, de tampon ou de milieu.
  • Remplissez les réservoirs de liquide tous les 3 jours dans l’incubateur humidifié afin d’assurer l’efficacité de la barrière anti-évaporation.
  • Le traitement Nunclon™ Delta de la surface de culture cellulaire des puits favorise la fixation et la croissance cellulaires.
  • La surface non traitée est disponible pour la culture cellulaire en suspension ou les dosages généraux basés sur des solutions
  • Utilisez la plaque Edge 2.0 avec le lecteur Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX de microplaques multimode. La rainure remplie de la plaque fonctionne comme un contrôle passif de l’humidité, permettant une incubation simultanée et la détection de signal pendant des applications à long terme avec des cellules vivantes à l’intérieur du lecteur de plaques.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Avec couvercle
8 × 12
Nunc™
Microplaque
Polystyrène
96
Nunclon Delta
Moins de déchets, moins de ressources utilisées
10
Nunclon Delta est certifié pour la formation de monocouches, l’efficacité du clonage, les analyses non cytotoxiques, apyrogènes et de la stérilité
0,35 cm2/puits
10 sachets, 160 boîtes
Transparent
Bride basse
400 μl
Stérile
Plat
160
160 Microplates