Learn More
Macherey-Nagel™ RNA Plant and Fungi NucleoSpin™
Kit universel conçu pour isoler l’ARN haute intégrité à partir d’échantillons complexes de plantes et de champignons à l’aide de mini colonnes de centrifugation à membrane de silice, pour une utilisation dans une variété d’applications en aval. Kits avec 10, 50 ou 250 préparations disponibles.
Marque: Macherey-Nagel™ 740120.50
Description
Le matériel végétal et fongique est divers en termes de structure, de composition de la paroi cellulaire, de composés biochimiques et de types d’organes. Les produits courants pour l’isolement de l’ARN ne purifient souvent pas efficacement l’ARN à partir d’échantillons végétaux difficiles.
- Protocoles adaptés à divers matériaux de départ (p. ex. semences, racines, tiges, aiguilles)
- Manipulation pratique et isolement efficace de l’ARN haute intégrité
- Les filtres RNA Plant and Fungi NucleoSpin pour le défrichement du lysat sont inclus
- Conçu pour les échantillons riches en métabolites secondaires, le sucre, l’amidon ou autres composés qui interfèrent avec les méthodes de purification des acides nucléiques
- Peut également être utilisé pour les échantillons standard, tels que les feuilles d’Arabidopsis
- Applications typiques en aval : RT-PCR en temps réel, transfert Northern, extension d’amorces, technologie de matrice, dosages de protection RNase
Specifications
Mini Spin Column | |
50 μl | |
Binding capacity: 200 μg | |
Isolement de l’ARN à partir d’échantillons végétaux et fongiques | |
50 | |
<500 mg | |
25 min / 6 preps (preparation time) |
Membrane de silice | |
Matière végétale ou fongique (graines, racines, tiges, aiguilles) | |
ARN haute intégrité | |
Filters, Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), Collection Tubes (1.5 mL), buffers, RNase free water | |
A260/A280 : 1,9 - 2,1 | |
RNA integrity number (RIN): 7 - 9 | |
20 - 70 μg |
Safety and Handling
- NucleoSpin RNA Plant and Fungi
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
- P264-Se laver avec de l'eau soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)