Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne pour denrées alimentaire NucleoSpin™
Isole l’ADN génomique issu de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Les colonnes NucleoSpin™ Food sont parfaites pour l’isolement d’ADN à petite échelle destiné à diverses applications en aval.
Marque: Macherey-Nagel™ 740945.50
202.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Caractéristiques- Pour l’isolement rapide à petite échelle de l’ADN génomique issu de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux
- Élimination complète des inhibiteurs de la PCR – Produit un ADN de grande qualité
- Permet de purifier l’ADN à partir de matrices complexes même lorsqu’il est présent en faibles quantité et de qualité dégradée
- Procédure d’obtention d’ADN rapide et simple à partir d’échantillons variés – Flexibilité optimale
- ADN à partir de matrices complexes, comme par exemple les produits transformés, le soja (lait et farine), le chocolat, les céréales, la viande et la nourriture animalière
- Applications types en aval : PCR en temps réel, transfert Southern, réactions enzymatiques
Spécification
Technologie à membrane de silice | |
PCR, transfert Southern, réactions enzymatiques | |
50 préparations | |
1 de chaque | |
30 min |
Mini-colonne de centrifugation | |
Tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K | |
Colonnes d’isolement d’ADN | |
<200 mg | |
0,1 à 10μ g |
Safety and Handling
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.