Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ cfDNA Midi Kit for cell-free DNA from plasma
Isolation of cell-free DNA from up to 5 mL blood plasma, utilizing the NucleoVac 96 Vacuum Manifold (sold separately, MPN 740681). The kit is designed for high recovery of circulating fragmented DNA ≥ 50 bp from human EDTA plasma.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740302.48
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15648455
  • 984.00CHF / 48 reazioni
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The NucleoSpin™ DNA Plasma Midi kit is designed for the efficient isolation of circulating DNA from human blood plasma. Fragmented DNA of 50 bp and larger can be purified with high efficiency.
  • Superior recovery of fragmented cell-free DNA
  • Parallel purification of 24 samples—Adapter set for NucleoVac 96 Vacuum Manifold available
  • Can be used with standard manual and automated vacuum manifolds
  • Optimized protocol for Cell-Free DNA BCT™ (Streck Tubes)
  • The kit is fully automatable on many liquid handling robots
  • The protocol follows state-of-the-art bind—wash—elute procedures
  • Ready to use for downstream applications like real-time PCR or NGS
Specifica
Specifica
Midi Spin Column
Blood Plasma
Cell-free DNA
DNA isolation from blood plasma
48
Fragment size: ≥ 50 bp
90 min/24 preps
Silica Membrane Technology
Elution volume: 200 μL (140 μL final eluate)
Vacuum (e.g. NucleoVac 96 Vacuum Manifold and vacuum pump)
NucleoSpin Plasma Midi Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K
Core Kit
1 - 5 mL
Depends on sample, typically: 0.1 - 100 ng DNA/mL plasma
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato