Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC EC NNucleosil™ 100-5 Protect I modèle 720175
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 11 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
672.00€ - 733.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
---|---|
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 125 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10400702
|
Macherey-Nagel™
720175.40 |
4 mm |
672.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10777272
|
Macherey-Nagel™
720175.46 |
4,6 mm |
733.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
Colonne analytique | |
125 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
HPLC | |
5800 psi (400 bars) | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
60°C | |
Silice avec groupe polaire de protection et modification monomérique | |
11% | |
Oui | |
Colonne EC |