Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-10 C8
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 8,50 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
469.00€ - 495.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octyl |
---|---|
Format de colonne | Colonne analytique |
Réticulation | Octyl |
À utiliser avec | Chromatographie RP |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10368201
|
Macherey-Nagel™
720022.46 |
4,6 mm |
495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10194881
|
Macherey-Nagel™
720022.40 |
4 mm |
469.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Spécification
Octyl | |
Octyl | |
Hydrophobe | |
250 mm | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1 de chaque | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Colonne analytique | |
Chromatographie RP | |
Oui | |
Acétonitrile / eau | |
10 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
C8 | |
8,50% | |
No | |
Colonne EC |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.