Learn More
Macherey-Nagel™ Bactéries d’ADN NucleoMag™
Kit à base de billes magnétiques pour l’isolement de l’ADN génomique des bactéries et des levures.
264.00€ - 979.00€
Spécification
Capacité | Billes de 0,4 µg/µl |
---|---|
Concentration | Selon la quantité et la qualité de l’échantillon |
Contenu et stockage | 18°C à 25°C |
Isolation Technology | Microbille magnétique |
Type d’échantillon | Tissu animal, Bactéries, Champignons, Tissu humain, Insectes |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16475199
|
Macherey-Nagel™
744310.1 |
96 préparations |
264.00€
96 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16485199
|
Macherey-Nagel™
744310.4 |
384 préparations |
979.00€
384 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Solution facile à automatiser pour les échantillons microbiens
- Chimie des tampons respectueuse de l’environnement, sans sels chaotropiques
- À combiner avec des tubes de billes MN pour le traitement d’échantillons simples ou des plaques à 96 billes MN pour une perturbation des échantillons à haut débit
- Protéinase liquide K et RNase liquide A pour une manipulation aisée
Spécification
Billes de 0,4 µg/µl | |
18°C à 25°C | |
Tissu animal, Bactéries, Champignons, Tissu humain, Insectes | |
Réactions enzymatiques, NGS, PCR, RT-PCR, transfert Southern | |
ADN | |
Selon la quantité et la qualité de l’échantillon |
Selon la quantité et la qualité de l’échantillon | |
Microbille magnétique | |
50 à 120 µl | |
< 40 mg d’insectes, < 40 mg de bactéries, < 30 mg de tissu riche en lipides, < 40 mg d’autres tissus | |
40 à 120 min/96 préparations (sauf lyse) | |
Microbilles magnétiques |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois