Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC ec VariPerp C8 Nucleodur™
Format de colonne : Colonne préparative ; Taux de carbone : 10,50 % ; Taille de pores : 110 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
533.00€ - 1040.00€
Spécification
Format de colonne | Colonne préparative |
---|---|
Diamètre (métrique) | 10 mm |
À utiliser avec | Médicaments basiques, neutres ou acides, acides aminés dérivés, pesticides, vitamines liposolubles, aldéhydes et cétones, composés phénoliques |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12409906
|
Macherey-Nagel™
762061.100 |
125 mm |
856.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12419906
|
Macherey-Nagel™
762062.100 |
250 mm |
1040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
12469906
|
Macherey-Nagel™
762072.100 |
50 mm |
533.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Spécification
Colonne préparative | |
Médicaments basiques, neutres ou acides, acides aminés dérivés, pesticides, vitamines liposolubles, aldéhydes et cétones, composés phénoliques | |
5 μm | |
110 Å | |
60°C | |
C8 | |
10,50% | |
Oui | |
Colonne HPLC VariPerp |
10 mm | |
5800 psi (400 bars) | |
1 à 9 | |
340 m²/g | |
L7 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.