Learn More
Macherey-Nagel™ Kit d’ADN de poids moléculaire élevé NucleoBond™
Pour de grandes quantités de fragments d’ADN ultra-purs de poids moléculaire élevé provenant de cellules et de tissus
Marque: Macherey-Nagel™ 740160.20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- ADN de haute qualité à poids moléculaire élevé (HMW) jusqu’à 200 kbp
- Cisaillement de l’ADN réduit au minimum grâce à la technologie d’échange d’anions établie
- Validé avec divers échantillons et plateformes de séquençage
Spécification
Colonnes d’écoulement par gravité Midi | |
Cultures cellulaires, Feuilles de plantes, Tissu solide, Levures, Bactéries, Échantillon liquide (p. ex. sang, fluides corporels ou réactions enzymatiques) | |
20 | |
Taille des fragments jusqu’à 200 kbp, > 90 % de déplétion des fragments < 10 kbp | |
Depending on the sample amount and type |
Technologie de chromatographie échangeuse d’anions | |
Purification de l’ADN de poids moléculaire élevé | |
<300 mg human/animal tissue, <107 cultured cells, <1.5 g plant leaves, <30 mg bacteria/yeast (ground under liquid nitrogen), <300 mg bacteria/yeast (lysed enzymatically or by bead beating), <2 mL liquid sample | |
120 min / 12 preps |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- NucleoBond HMW DNA (20)
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu