Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ Focusing Buffer pH 3-7
À utiliser avec les bandes IPG pour ZOOM
Marque:  Invitrogen™ ZB10037
Code produit. 11590906
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Inclus dans le kit de protéines de base.
Focalisation isoélectrique, fractionnement d’échantillons de protéines, préparation d’échantillons de protéines et purification de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Le kit combiné de colonne de fractionnement IEF ZOOM™ inclut la colonne de fractionnement IEF ZOOM™ ; un pack de disques ZOOM™ de chaque pH ; et des réactifs ZOOM™ (urée, thiourée, CHAPS, ampholytes porteuses pH 3-10, tampons anodiques et tampons cathodiques). Les disques ZOOM™, les ampholytes porteurs et les tampons sont stockés à +4 °C.
IEF
Tampon de mise au point
ZOOM™
Glace humide
Tampons de focalisation
3 à 7
Bandelettes IPG pour ZOOM™
10 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ ZOOM™ Focusing Buffer pH 3-7 > 10 ml
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.