Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA RANTES de rat
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KRC1031
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
L’ELISA de RANTES de rat permet la quantification du RANTES dans le sérum,la solution tampon ou le milieu de culture cellulaire de rat. Le dosage reconnaîtra exclusivement la présence de RANTES de rat naturelles et recombinantes. Principe de la méthode : le test ELISA sandwich en phase solide de RANTES de rat (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Reconnaît l’IP-10 naturelle et recombinante.Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
P50231 | |
<20 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Rat | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Rantes,Scya5 | |
5,4% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
Analyse RANTES | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
39-2500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
81780 | |
4 h | |
3,3% | |
HRP | |
96 dosages | |
Sérum, 10 μl ; surnageant, 100 μl | |
Rat | |
4 h |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.