Learn More
Invitrogen™ Novex™ Leukotriene B4 Human ELISA Kit
Competitive immunoassay to quantify LTB4 in biological samples
Marque: Invitrogen™ KHL1741
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps, traceur AP, tampon de lavage, tampon TRIS, tampon DEA, comprimés pNPP et couvercle de plaque.
Description
LTB4 is a potent inflammatory mediator that works by binding BLT1, on leukocytes.
Cell Analysis, Immunoassays, Ready-To-Use Immunoassay
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
NM_001143919.2, NM_181657.3, NP_001137391.1, NP_858043.1 | |
Détection colorimétrique | |
1241 | |
Antibody, AP tracer, DEA buffer, Plate covers, pNPP tablets, Pre-coated plate, Standard, Tris buffer, Wash buffer | |
96 analyses |
Plasma, Serum | |
Microplate Reader | |
3 hr. | |
Leukotriene B4 | |
leukotriene B4 receptor |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.