Learn More
Invitrogen™ Novex™ Zymogram, 10%, Tris-Glycine, 1.0 mm, Protein Gel, 10-well
Separation Range: 10 to 220 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini
Marque:  Invitrogen™ EC6175BOX
Code produit. 12085715
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Includes: Les références des gels se réfèrent à une seule boîte. Une boîte contient 10 gels.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Proteases are run on a gel containing one of these substrates under denaturing conditions and visualized as clear bands against a dark background following a simple renaturing, developing, and staining protocol
  • Zymogram gels are commonly used to detect matrix metalloproteinases
  • Tris-Glycine gels with a substrate (gelatin or casein) incorporated into the gel
  • Made with high-purity, strictly quality-controlled reagents: Tris base, HCl, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, highly purified water and casein or gelatin as the substrate; All have a 4% stacking gel
Sample Loading Volume: 25μL; 1D Well
  • The 10% Zymogram (Gelatin) Gel is a 10% Tris-Glycine gel with 0.1% gelatin as the substrate
  • Sensitivity Level: 10% Zymogram Gelatin Gel: 5 x 10-6 units of collagenase
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
XCell SureLock Mini-Cell
1.0 mm
Page homogène
10 to 220 kDa
10 puits
Puits 1D
10%
Tris-Glycine
Protéine
Dénaturant
Each
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.