Learn More
Cytiva Kit NovaBlot
Pour le transfert électrophorétique des protéines des gels de polyacrylamide ou d’agarose vers une membrane immobilisante
Marque: Cytiva 18-1016-86
Includes:
- 1 cathode d’électrode
- 1 anode d’électrode
- 500 papiers à électrode (200 x 250 mm)
- 50 feuilles de cellulose (210 x 320 mm)
Description
- À utiliser avec Multiphor II
- Créez des sandwiches pour transférer simultanément jusqu’à 6 gels à la fois
- Le transfert prend généralement moins d’une heure et ne nécessite pas de période de refroidissement à la fin du transfert
- Les électrodes incluses dans le kit sont en graphite pour fournir une distribution uniforme du courant sur toute la surface
- Taille maximale du gel : 200 x 250 mm
- Transfert électrophorétique
- Coloration générale des protéines
- Immunotransfert
- Détection des glycoprotéines
Spécification
Système d’électrophorèse Multiphor™ II | |
Kit d’électrotransfert | |
Électrode de cathode et d’anode, 500 papiers d’électrode (200 x 250 mm), 50 feuilles de cellophane (210 x 320 mm), électrode de graphite |