Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure souple sans DEHP Flexelene
Cette tubulure souple en polyéthylène Flexelene associe les excellentes qualités inertes de la tubulure en polyéthylène à la flexibilité d’une tubulure plus douce pour des applications telles que le traitement des aliments et des boissons, l’instrumentation, le transfert d’eau pure et le conditionnement de l’eau.
Marque: Cole-Parmer™ 96155-02
Description
- Sans plastifiant
- Dureté mesurée au duromètre 78 (A)
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Peuvent être utilisés avec des raccords cannelés
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène (ETO)
- Fournis en longueurs de 100 pi
- Plage de températures comprises entre &-40&°C et &+76&°C
- Produits avec des composés répertoriés par NSF International Standards 51 et 61, conformes FDA
Spécification
Normes internationales NSF 51 et 61, conformes aux normes de la FDA | |
Polyéthylène | |
30,48 m | |
-40°C | |
Abrasion, chimique | |
Oxyde d’éthylène | |
78 (Shore A) | |
76°C |
3 mm | |
6,4 mm | |
Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert deau pure, conditionnement deau | |
1 unité | |
Stérile | |
Translucide | |
450°psi |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.