Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur / congélateur série CN NoFrost
Fournit une technologie de réfrigération de pointe pour une fraîcheur longue durée. Les réfrigérateurs/congélateurs Liebherr™ série CN NoFrost offrent un contrôle précis et indépendant de la température des compartiments congélateur et réfrigérateur, une excellente efficacité énergétique et de nombreuses fonctions avancées.
Spécification
No. of Doors | 2 |
---|---|
Tiroirs | Système Roller dans le réfrigérateur, FrostSafe dans le congélateur |
Nbre de tiroirs | 2 (réfrigérateur), 3 (congélateur) |
Compresseur | Air forcé, par ventilateur |
Dégivrage | Automatique |
Description
- NoFrost : Utilise une circulation d’air froid qui évacue toute l’humidité pour empêcher la formation de glace dans le congélateur et de givre sur les aliments
- DuoCooling : La séparation totale des circuits de refroidissement évite les échanges d’air et d’humidité entre compartiments, éliminant le transport d’odeurs et empêchant les aliments de sécher
- Superfrost : Abaisse rapidement la température à - 32°C pour préserver les vitamines essentielles, puis revient automatiquement en mode normal lorsque les aliments sont complètement congelés
- VarioSpace avec rack à bouteilles : Permet d’optimiser l’espace, d’accueillir de grands éléments et de charger / décharger facilement les éléments avec les tiroirs et les grilles amovibles et un rack pour stocker les bouteilles couchées
- Casiers transparents FrostSafe : Les tiroirs extra-hauts sont entièrement fermés pour éviter la perte d’air froid, leur façade transparente permet de voir l'intérieur sans ouvrir
- Refroidissement uniforme et alarmes sonores : Le ventilateur de refroidissement à air forcé distribue l’air froid de façon uniforme pour maintenir le contenu au frais, avec des alarmes sonores de température et de porte ouverte
- Commandes électroniques : La plupart des modèles sont équipés du régulateur électronique Comfort avec panneau d’affichage MagicEye et plusieurs peuvent être mis en réseau avec la box SmartDevice
- Porte ergonomique avec charnières réversibles : Ouverture facile, nettoyage facile et flexibilité maximale de chaque espace
Spécification
2 | |
2 (réfrigérateur), 3 (congélateur) | |
Automatique | |
À l’arrière, pour pousser de derrière | |
DuoCooling avec alarme de température | |
1,4 A | |
50 Hz |
Système Roller dans le réfrigérateur, FrostSafe dans le congélateur | |
Air forcé, par ventilateur | |
Steel | |
Blanc | |
LED | |
220/240 V |