Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10388793
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14635-75-7
Formule moléculaire BF4HNO2
Poids moléculaire (g/mol) 133.82
Numéro MDL MFCD00011433
Clé InChI XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate
CID PubChem 11137142
Nom IUPAC azanylidyneoxidanium ; tétrafluoroborate
SMILES [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrosonium tetrafluoroborate
Point de fusion 250.0°C
Couleur Blanc
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ex F)
Formule linéaire NOBF4
Merck Index 15, 6736
Poids de la formule 116.81
Pourcentage de pureté 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.185
Densité 2.1850g/mL