Learn More
Hexafluorophosphate de nitronium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11332248
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nitronium hexafluorophosphate is a nitrating reagent used in the nitration of alkanes such as methane, ethane, propane, n-butane, isobutane, neopentane and cyclohexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19200-21-6
Formule moléculaire F6NO2P
Poids moléculaire (g/mol) 190.969
Numéro MDL MFCD00031520
Clé InChI DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate
CID PubChem 45933661
Nom IUPAC nitronium ; hexafluorophosphate
SMILES [N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitronium hexafluorophosphate
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane and nitroethane.
Poids de la formule 190.97
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Off-white Cristals