Learn More
Ansell Gant en nitrile stérile pour salles blanches BioClean™ Emerald BENS
BIOPHARMA
Code produit. 15288138
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
  • 30 cm (12 po) de longueur et spécifique main droite / main gauche
  • Texturé pour une meilleure utilisation dans des environnements contrôlés
  • Sans poudre / latex ; hypoallergénique
  • Gant en nitrile stérile irradié aux rayons gamma
  • Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
  • Traité pour garantir la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
  • Double enfilage
  • AQL 1,5
  • Niveau garanti de stérilité : 10-6
Compliance
USP : 797, USP : 800
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Vert
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 6,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BENS65
Séries BioClean™ Emerald BENS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm