Learn More
Ansell Gant en nitrile stérile pour salles blanches BioClean™ Emerald BENS
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Marque: Ansell BENS8.0
562.18 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24381" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
- 30 cm (12 po) de longueur et spécifique main droite / main gauche
- Texturé pour une meilleure utilisation dans des environnements contrôlés
- Sans poudre / latex ; hypoallergénique
- Gant en nitrile stérile irradié aux rayons gamma
- Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
- Traité pour garantir la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
- Double enfilage
- AQL 1,5
- Niveau garanti de stérilité : 10-6
Compliance
USP : 797, USP : 800
Spécification
ASTM D6978-05 | |
Classe 10/ISO 4 | |
Vert | |
5,1 mil | |
Nitrile | |
0,10 mm | |
8 | |
5,1 mil | |
ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D | |
BioClean™ Emerald BENS | |
30,5 cm |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III | |
0,65 | |
Entièrement texturés | |
0,13 mm | |
3,9 mil | |
Sans poudre | |
Stérile | |
0,13 mm | |
BENS80 | |
12 in |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.