Learn More
Fil de niobium, dia. 1,0 mm (0,04 po), 0,998, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Niobium |
Couleur | Argent à gris |
Aspect | Silver gray wire |
Plage de pourcentage du dosage | 99.80% |
Quantité | 25 m |
Odeur | Odorless |
Forme | Fil, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre |