Learn More
Fil de niobium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, 99,96 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377887
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-03-1
Formule moléculaire Nb
Poids moléculaire (g/mol) 92.91
Numéro MDL MFCD00011126
Clé InChI GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
CID PubChem 23936
ChEBI CHEBI:33344
Nom IUPAC niobium
SMILES [Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia.
Notes de pourcentage du dosage (pureté du métal, à l’exclusion du Ta)
Quantité 500 cm
Pourcentage de pureté 99.96%
Odeur Odorless
Poids ≈1.68g/m
Forme Câble