Learn More
Lingot de niobium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Ta), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Niobium slug |
Note relative au nom | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
Notes de pourcentage du dosage | (pureté du métal, à l’exclusion du Ta) |
Quantité | 25 g |
Pourcentage de pureté | 99.95% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈1.7g/slug |
Forme | Pastille |