Learn More
Feuille de niobium, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 x 100 mm
100 x 250 mm
100 x 500 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Niobium foil |
Note relative au nom | 0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 100 x 250 mm |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈21.4g/50x100mm |
Forme | Feuille |