Learn More
Borure de niobium, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357417
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12007-29-3 | BNb | 103.716 g/mol
Niobium boride is widely used in ceramic materials, electrode materials, thin film materials and refractory.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-29-3
Formule moléculaire BNb
Poids moléculaire (g/mol) 103.716
Numéro MDL MFCD00016236
Clé InChI VDZMENNHPJNJPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme niobium boride, niobium boride nbb, niobiumylidyneborane, niobium monoboride, columbium boride, columbium boride, cl
CID PubChem 82882
Nom IUPAC boranylidyneniobium
SMILES B#[Nb]
Spécification
Nom chimique ou matériau Niobium boride
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 114.53
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless