Learn More
Nickel Vanadium, cible de pulvérisation, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace)
Code produit. 15483735
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Vanadium, sputtering target
Couleur Gris-Argent
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:V; 93:7 wt%
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD01310520
Quantité 1 Ea.
Pourcentage de pureté 99.95%