Learn More
Grenaille de nickel, 3-25 mm (0,1-0,98 po), > 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel |
Couleur | Argent à gris |
Aspect | Silver gray shot |
Densité | 8.908g/cm3 at 20°C |
Plage de pourcentage du dosage | >99.95% (Metals basis) |
Quantité | 250 g |
Odeur | Odorless |
Forme | Billes, 3-25 mm (0,1-0,98 po) |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Nickel shot
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: Nickel