Learn More
Solution de placage au nickel Thermo Scientific Chemicals, sans électricité
Pour le placage au silicium, germanium, arsénide de gallium
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044069.AK
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11375148
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
For plating on silicon, germanium, gallium arsenide, cadmium sulfide, gold, nickel, iron and Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nickel plating solution
Vert
Ammonia-like
Des mesures
250 mL
MFCD00011137