Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
Marque:  Usbeck Laborgeraete™ 3042
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10350942
  • 3.33€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 14-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Courbe
130 mm
Blunt
Nickel-plated Steel
Forceps
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps > Longueur : 130mm