Learn More
H-B Instrument™ Étui de protection en laiton nickelé pour thermomètre
Doté d’un bouchon à vis avec anneau et de petites ouvertures autour du réservoir pour la circulation
30.65€
Spécification
À utiliser avec (application) | Protège le thermomètre pendant l’utilisation et le stockage |
---|---|
Matériau | Nickelé, Laiton |
Type de produit | Boîtier blindé |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17571305
|
H-B Instrument™
B61400-9300 |
300 mm | 12 in | Thermomètre de 12 po |
30.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Peut contenir des thermomètres de 5,9 à 18 po (150 mm à 460 mm)
Spécification
Protège le thermomètre pendant l’utilisation et le stockage | |
Nickelé, Laiton | |
Boîtier blindé |